5-Bromo-o-toluic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59443-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR59443-25G APOSOR59443-100G
5-Bromo-o-toluic acid
5-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 167…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00267350
Numéro CAS: 79669-49-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité