4-Nitro-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59445-100G OR59445-25G OR59445-500G
APOSOR59445-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR59445-100G APOSOR59445-25G APOSOR59445-500G
4-Nitro-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0800 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159626
Numéro CAS: 2075-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité