Acide 4-nitro-o-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59451-5G OR59451-25G OR59451-100G
APOSOR59451-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59451-5G APOSOR59451-25G APOSOR59451-100G
Acide 4-nitro-o-toluique
Acide 4-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210697
Numéro CAS: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité