1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59457-1G OR59457-25G OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR59457-1G APOSOR59457-25G APOSOR59457-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formule: C₆H₂Br₂I₂
MW: 487,6970 g/mol
Point de fusion: 167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082898
Numéro CAS: 63262-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité