5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C
Point de fusion: 150…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033269
Numéro CAS: 36070-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité