6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Chloropyridine-2-boronic acid pinacol ester
OR59467-250MG
APOSOR59467-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59467-250MG
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-Chloro-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239,51 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06798259
Numéro CAS: 652148-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité