Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 379 EUR InStock
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 160…165 °C/30mmHg
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511224
Numéro CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité