2-Chloro-3-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chloro-3-formylpyridine
2-Chloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 46…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315308
Numéro CAS: 36404-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité