5-Nitro-8-quinoléinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 205 EUR InStock
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinoléinol 98%
5-Nitro-8-quinoléinol
Formule: C₉H₆N₂O₃
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006791
Numéro CAS: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité