2-Amino-p-crésol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 13.2 EUR InStock
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-crésol 97%
2-Amino-p-crésol
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007699
Numéro CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité