1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/2mmHg
Densité: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190197
Numéro CAS: 772-38-3
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité