4'-Bromo-3-chloropropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
OR5955-100G
APOSOR5955-100GEA 177 EUR InStock
APOSOR5955-100G
4'-Bromo-3-chloropropiophénone 98%
4'-Bromo-3-chloropropiophénone
Formule: C₉H₈BrClO
MW: 247,52 g/mol
Point de fusion: 54…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018979
Numéro CAS: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité