3-Éthynylanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
OR5956-1G OR5956-5G
APOSOR5956-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR5956-1G APOSOR5956-5G
3-Éthynylanisole 97%
3-Éthynylanisole
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 204…210 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00160810
Numéro CAS: 768-70-7
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité