1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5959-1G OR5959-25G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR5959-1G APOSOR5959-25G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₃NO₃
Point de fusion: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023706
Numéro CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité