4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetoxybenzeneboronic acid, 4-Acetoxyphenylboronic acid, (4-Acetoxyphenyl)boronic acid
OR5971-1G OR5971-5G
APOSOR5971-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR5971-1G APOSOR5971-5G
4-Acetoxybenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 220…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027198
Numéro CAS: 177490-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité