Chlorure de chlorométhanesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5975-25G OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-25GEA 343 EUR InStock
APOSOR5975-25G APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Chlorure de chlorométhanesulfonyle 95%
Chlorure de chlorométhanesulfonyle
Formule: CH₂Cl₂O₂S
MW: 149,0 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014727
Numéro CAS: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité