2-Hydroxy-5-nitronicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-nitro-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
OR59785-1G OR59785-5G
APOSOR59785-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR59785-1G APOSOR59785-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinate de méthyle 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆N₂O₅
MW: 198,14 g/mol
Point de fusion: 250…254 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07783889
Numéro CAS: 856579-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité