2,6-Dichlorobenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
OR59807-25G
APOSOR59807-25GEA 151 EUR InStock
APOSOR59807-25G
2,6-Dichlorobenzylamine
2,6-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047928
Numéro CAS: 6575-27-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité