2-Bromofluorene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5981-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR5981-25G APOSOR5981-5G APOSOR5981-100G
2-Bromofluorene
2-Bromofluorene
Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245,12 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C/135mmHg
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001115
Numéro CAS: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité