2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-2-pyridylamine, 5-Bromo-3-iodopyridin-2-amine
OR59815-25G
APOSOR59815-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR59815-25G
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine 96%
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659000
Numéro CAS: 381233-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité