Acide 5-bromo-2-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59833-1G OR59833-25G OR59833-5G
APOSOR59833-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59833-1G APOSOR59833-25G APOSOR59833-5G
Acide 5-bromo-2-nitrobenzoïque
Acide 5-bromo-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093013
Numéro CAS: 6950-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité