4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59834-250MGEA 26.3 EUR InStock
APOSOR59834-250MG APOSOR59834-1G APOSOR59834-5G
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈ClNO
MW: 217,66 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006431
Numéro CAS: 14548-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité