2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O₂S
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795939
Numéro CAS: 14161-09-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité