2-Amino-6-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5984-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR5984-1G APOSOR5984-5G APOSOR5984-25G
2-Amino-6-methoxypyridine
2-Amino-6-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972542
Numéro CAS: 17920-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité