Diphenylacetaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenylacetaldehyde
OR59843-5G
APOSOR59843-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR59843-5G
Diphenylacetaldehyde
Diphenylacetaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,2400 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C
Densité: 1.106 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006972
Numéro CAS: 947-91-1
EINECS: 213-433-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité