2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxazolemethanol
OR59845-1G OR59845-250MG
APOSOR59845-1GEA 253 EUR InStock
APOSOR59845-1G APOSOR59845-250MG
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703642
Numéro CAS: 130551-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité