5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine, 5-bromo-, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₂H₂BrN₃S
MW: 180,02 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464325
Numéro CAS: 37566-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité