Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5988-1KGEA 64 EUR InStock
APOSOR5988-1KG APOSOR5988-500G APOSOR5988-100G
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004347
Numéro CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité