2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01760300
Numéro CAS: 40004-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité