Acide 3-formylbenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59888-10G OR59888-25G OR59888-100G OR59888-5G
APOSOR59888-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR59888-10G APOSOR59888-25G APOSOR59888-100G APOSOR59888-5G
Acide 3-formylbenzoïque 95%
Acide 3-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039575
Numéro CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité