Thiophène-2-méthanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
OR59889-100G OR59889-25G OR59889-500G
APOSOR59889-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR59889-100G APOSOR59889-25G APOSOR59889-500G
Thiophène-2-méthanol 99%
Thiophène-2-méthanol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 206…207 °C
Densité: 1.205 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005454
Numéro CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité