Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5989-100G OR5989-25G OR5989-500G
APOSOR5989-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR5989-100G APOSOR5989-25G APOSOR5989-500G
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique 98%
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004335
Numéro CAS: 93-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité