Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR59891-5GEA 80 EUR InStock
APOSOR59891-5G
2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide 97%
2,4,6-Triisopropylbenzènesulfonohydrazide


Formule: C₁₅H₂₆N₂O₂S
MW: 298,45 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014750
Numéro CAS: 39085-59-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité