Acide cyclopropylacetique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR59893-25GEA 187 EUR InStock
APOSOR59893-25G APOSOR59893-5G
Acide cyclopropylacetique
Acide cyclopropylacetique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 189…191 °C
Densité: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041544
Numéro CAS: 5239-82-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité