2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₃ClN₂OS
MW: 162,5974 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00204993
Numéro CAS: 76874-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité