2,2-Dibromopropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59903-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR59903-1G
2,2-Dibromopropane
2,2-Dibromopropane
Formule: H₃CBr₂CCH₃
MW: 201,89 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000119
Numéro CAS: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité