Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59905-10GEA 135 EUR InStock
APOSOR59905-10G APOSOR59905-50G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₄P
MW: 258,25 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C/0,7mmHg
Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015662
Numéro CAS: 1145-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité