4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR59906-1G
APOSOR59906-1GEA 374 EUR InStock
APOSOR59906-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₂BNO₃
MW: 275,1511 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863908
Numéro CAS: 400727-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité