Acide (3-chlorophényl)acétique 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlorophenylacetic acid
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
Acide (3-chlorophényl)acétique 98+%
Acide (3-chlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004332
Numéro CAS: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité