2,6-Dichloro-p-benzoquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-1,4-benzoquinone
OR59912-5G
APOSOR59912-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR59912-5G
2,6-Dichloro-p-benzoquinone 95%
2,6-Dichloro-p-benzoquinone
Formule: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176,99 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037159
Numéro CAS: 697-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité