5-Chloro-2-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR59920-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G APOSOR59920-5G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368864
Numéro CAS: 244221-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité