2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) radical libre
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59926-100G OR59926-25G OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR59926-100G APOSOR59926-25G APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) radical libre
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO)
Formule: C₉H₁₈NO
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009599
Numéro CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité