1,1,1,3-Tétrachloropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: HC-250fb
OR59960-100G OR59960-25G
APOSOR59960-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR59960-100G APOSOR59960-25G
1,1,1,3-Tétrachloropropane 98%
1,1,1,3-Tétrachloropropane
Formule: Cl₃CCH₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C/760mmHg
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054655
Numéro CAS: 1070-78-6
EINECS: 213-981-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité