5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59964-25G OR59964-5G
APOSOR59964-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR59964-25G APOSOR59964-5G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formule: C₁₂H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007287
Numéro CAS: 25781-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité