Tebuconazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
OR59970-5G
APOSOR59970-5GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR59970-5G
Tebuconazole 97%
Tebuconazole
Formule: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Point de fusion: 102.4 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02674797
Numéro CAS: 107534-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité