Hydrogénofumarate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Hydrogénofumarate de méthyle
Hydrogénofumarate de méthyle
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063174
Numéro CAS: 2756-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité