Chlorure de 3-bromobenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
Chlorure de 3-bromobenzoyle
Chlorure de 3-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 247…251 °C
Densité: 1.662 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000669
Numéro CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité