Acide 4-isopropylphénylacétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59979-1G OR59979-5G OR59979-25G
APOSOR59979-1GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR59979-1G APOSOR59979-5G APOSOR59979-25G
Acide 4-isopropylphénylacétique 98%
Acide 4-isopropylphénylacétique
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041035
Numéro CAS: 4476-28-2
EINECS: 224-755-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité