Ethyl-α-bromophenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl alpha-bromophenylacetate
OR59981-10G OR59981-250G OR59981-50G
APOSOR59981-10GEA 161 EUR InStock
APOSOR59981-10G APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C/30mmHg
Densité: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013536
Numéro CAS: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité