Glyoxal dimethyl acetal 60% en solution aqueuse
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% en solution aqueuse
Glyoxal dimethyl acetal
Formule: OHCCH(OCH₃)₂
Point d'ébullition: 100…102 °C/759mmHg
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134410
Numéro CAS: 51673-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité